Print…
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4999-200MG D4999-1G
TCIAD4999-200MGEA 48 EUR
TCIAD4999-200MG TCIAD4999-1G
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (por GC)
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₂Br₂
Ponto de ebulição: 225°C
Número MDL : MFCD28138089
Número CAS: 95962-62-2
UN: 3152
ADR: 9,II
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %