Print…
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
D4990-5G D4990-25G
TCIAD4990-5GEA 33 EUR
TCIAD4990-5G TCIAD4990-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₈F₁₂O₂
Ponto de ebulição: 112°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080658
Número CAS: 2261-99-6
EINECS: 218-863-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %