2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D4986-1G
D4986-200MG
TCIAD4986-1GEA
375
EUR
TCIAD4986-1G
TCIAD4986-200MG
2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene
Fórmula:
C₂₆H₁₆Br₂ |
Número CAS:
528609-98-5 |
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |