Print…
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4983-1G D4983-5G
TCIAD4983-1GEA 38 EUR
TCIAD4983-1G TCIAD4983-5G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂F₂
Peso Molecular: 271.8849 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09835192
Número CAS: 156682-52-9
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %