Print…
3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4979-200MG D4979-1G
TCIAD4979-200MGEA 64 EUR
TCIAD4979-200MG TCIAD4979-1G
3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Fórmula: C₂₄H₁₅Br₂N
Número MDL : MFCD22571691
Número CAS: 1345021-52-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C