Print…
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4967-1G D4967-5G
TCIAD4967-1GEA 37 EUR
TCIAD4967-1G TCIAD4967-5G
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98.0% (por GC)
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Fórmula: C₆H₃Br₂N₃
Número MDL : MFCD08460056
Número CAS: 63744-22-9
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C