Print…
Diethylcyanamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4965-1G D4965-5G
TCIAD4965-1GEA 22 EUR
TCIAD4965-1G TCIAD4965-5G
Diethylcyanamide ≥98.0% (por GC)
Diethylcyanamide
Fórmula: C₅H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 188°C
Ponto de Inflamação: 69°C
Número MDL : MFCD00001769
Número CAS: 617-83-4
EINECS: 210-532-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %