Print…
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
D4956-1G D4956-5G
TCIAD4956-1GEA 38 EUR
TCIAD4956-1G TCIAD4956-5G
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Peso Molecular: 237.04 g/mol
Ponto de ebulição: 52°C
Número MDL : MFCD00085007
Número CAS: 3447-53-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %