Print…
Dibromopyromellitic Dianhydride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,8-Dibromobenzo[1,2-c:4,5-c']difuran-1,3,5,7-tetraone, 3,6-Dibromobenzene-1,2,4,5-tetracarboxylic 1,2:4,5-Dianhydride
D4947-1G D4947-5G
TCIAD4947-1GEA 152 EUR
TCIAD4947-1G TCIAD4947-5G
Dibromopyromellitic Dianhydride ≥98.0% (por HPLC)
Dibromopyromellitic Dianhydride
Fórmula: C₁₀Br₂O₆
Ponto de Fusão: 275°C
Número MDL : MFCD01100205
Número CAS: 24848-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cc8ab42b87dacd8eaeae7f83954bafb5e1f2fba&vid=3cc8ab42b87dacd8eaeae7f83954bafb5e1f2fba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %