Print…
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
D4936-1G D4936-5G
TCIAD4936-1GEA 48 EUR
TCIAD4936-1G TCIAD4936-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (por GC)
4-(Difluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₈F₂O
Peso Molecular: 158.15 g/mol
Ponto de ebulição: 167°C
Número MDL : MFCD00042253
Número CAS: 1583-83-1
EINECS: 216-434-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %