Print…
N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4930-1G D4930-5G
TCIAD4930-1GEA 77 EUR
TCIAD4930-1G TCIAD4930-5G
N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)-1,4-phenylenediamine
Fórmula: C₃₂H₂₈N₂
Número CAS: 80223-29-6