Print…
N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
D4929-1G D4929-5G
TCIAD4929-1GEA 56 EUR
TCIAD4929-1G TCIAD4929-5G
N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine
Fórmula: C₃₈H₂₈N₂
Número MDL : MFCD28291914
Número CAS: 139994-47-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C