Print…
2,6-Dimethylbenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4927-5G D4927-25G
TCIAD4927-5GEA 48 EUR
TCIAD4927-5G TCIAD4927-25G
2,6-Dimethylbenzonitrile ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimethylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 93°C
Número MDL : MFCD00037166
Número CAS: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C