Print…
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
D4926-5G D4926-25G
TCIAD4926-5GEA 43 EUR
TCIAD4926-5G TCIAD4926-25G
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NS
Ponto de ebulição: 148°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037828
Número CAS: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %