Print…
5,6-Dichloro-1H-indole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5,6-Dichloroindole
D4924-1G D4924-5G
TCIAD4924-1GEA 170 EUR
TCIAD4924-1G TCIAD4924-5G
5,6-Dichloro-1H-indole ≥98.0% (por GC)
5,6-Dichloro-1H-indole
Fórmula: C₈H₅Cl₂N
Número MDL : MFCD01075036
Número CAS: 121859-57-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C