Print…
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
D4923-5G D4923-25G
TCIAD4923-5GEA 32 EUR
TCIAD4923-5G TCIAD4923-25G
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NS
Ponto de ebulição: 258°C
Número MDL : MFCD00041048
Número CAS: 6590-97-2
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %