Print…
9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
D4920-200MG D4920-1G
TCIAD4920-200MGEA 75 EUR
TCIAD4920-200MG TCIAD4920-1G
9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene
Fórmula: C₄₁H₃₆N₂
Número MDL : MFCD11112144
Número CAS: 143886-11-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %