Print…
9-[3-(Dibenzofuran-2-yl)phenyl]-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
D4919-200MG D4919-1G
TCIAD4919-200MGEA 72 EUR
TCIAD4919-200MG TCIAD4919-1G
9-[3-(Dibenzofuran-2-yl)phenyl]-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
9-[3-(Dibenzofuran-2-yl)phenyl]-9H-carbazole
Fórmula: C₃₀H₁₉NO
Número MDL : MFCD30478530
Número CAS: 1338446-77-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ee12ea8953057c707a1c6bbe01088348f68e992&vid=5ee12ea8953057c707a1c6bbe01088348f68e992&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %