Print…
α,α-Difluoroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Difluoromethoxy)benzene, alpha,alpha-Difluoroanisole
D4914-5G D4914-25G
TCIAD4914-5GEA 56 EUR
TCIAD4914-5G TCIAD4914-25G
α,α-Difluoroanisole ≥98.0% (por GC)
α,α-Difluoroanisole
Fórmula: C₇H₆F₂O
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00068184
Número CAS: 458-92-4
EINECS: 207-283-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %