Print…
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4,5-Dichloro-2-nitrophenyl)acetamide
D4907-5G D4907-25G
TCIAD4907-5GEA 67 EUR
TCIAD4907-5G TCIAD4907-25G
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide ≥97.0% (por GC)
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide
Fórmula: C₈H₆Cl₂N₂O₃
Número MDL : MFCD00024301
Número CAS: 5462-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aee37d98fb3890fbde90c9e15fac497f17ca415&vid=3aee37d98fb3890fbde90c9e15fac497f17ca415&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C