Print…
1,4-Dibromo-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4906-1G D4906-5G
TCIAD4906-1GEA 60 EUR
TCIAD4906-1G TCIAD4906-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂I
Ponto de ebulição: 180°C
Número MDL : MFCD07778993
Número CAS: 89284-52-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c8f8a2f78a8f43a14756920df245af08eb613c&vid=b5c8f8a2f78a8f43a14756920df245af08eb613c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C