Print…
9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4903-1G D4903-5G
TCIAD4903-1GEA 142 EUR
TCIAD4903-1G TCIAD4903-5G
9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥98.0% (por HPLC)
9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
Fórmula: C₃₆H₂₄N₂
Peso Molecular: 484.60 g/mol
Número MDL : MFCD29905037
Número CAS: 57102-62-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C