Print…
2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4902-200MG D4902-1G
TCIAD4902-200MGEA 39 EUR
TCIAD4902-200MG TCIAD4902-1G
2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Fórmula: C₂₁H₁₃Br₂N₃
Número MDL : MFCD25562933
Número CAS: 1073062-59-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C