Print…
4,4-Difluoro-1,3-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4897-200MG D4897-1G
TCIAD4897-200MGEA 159 EUR
TCIAD4897-200MG TCIAD4897-1G
4,4-Difluoro-1,3-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene ≥98.0% (por GC)
4,4-Difluoro-1,3-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene
Fórmula: C₁₁H₁₁BF₂N₂
Ponto de Fusão: 138°C
Número MDL : MFCD29472525
Número CAS: 154793-49-4
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Lambda max. 495.0 to 500.0 nm (CH2Cl2)
Molar extinction coefficient min. 55000 (CH2Cl2, 495.0 to 500.0nm)