Print…
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D4893-5G D4893-25G
TCIAD4893-5GEA 41 EUR
TCIAD4893-5G TCIAD4893-25G
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt hydrate
Fórmula: C₇H₅NaO₄·xH₂O
Número MDL : MFCD00150273
Número CAS: 4955-90-2
EINECS: 225-598-2
Merck Index: 14,04398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33e2592573d152fa32515ce5215aa950009de40&vid=d9a0295ca25fe339a82967cfa28aa9a3552fc35c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 10.0 to 20.0 %