Print…
3,4-Difluorobenzenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4892-1G D4892-5G
TCIAD4892-1GEA 17 EUR
TCIAD4892-1G TCIAD4892-5G
3,4-Difluorobenzenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅F₂NO₂S
Número MDL : MFCD00728800
Número CAS: 108966-71-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C