Print…
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4891-1G D4891-5G
TCIAD4891-1GEA 53 EUR
TCIAD4891-1G TCIAD4891-5G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Fórmula: C₃HCl₂N₃
Ponto de ebulição: 102°C
Número MDL : MFCD04115347
Número CAS: 2831-66-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C