Print…
N,N-Di(4-biphenylyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D4886-1G D4886-5G
TCIAD4886-1GEA 67 EUR
TCIAD4886-1G TCIAD4886-5G
N,N-Di(4-biphenylyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N,N-Di(4-biphenylyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Fórmula: C₃₆H₃₄BNO₂
Número MDL : MFCD29089353
Número CAS: 952431-30-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %