Print…
2,4-Dichlorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dichlorobenzoic hydrazide
D4867-1G D4867-5G
TCIAD4867-1GEA 16 EUR
TCIAD4867-1G TCIAD4867-5G
2,4-Dichlorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dichlorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆Cl₂N₂O
Peso Molecular: 205.04 g/mol
Número MDL : MFCD00025113
Número CAS: 5814-06-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C