Print…
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4861-1G D4861-5G
TCIAD4861-1GEA 18 EUR
TCIAD4861-1G TCIAD4861-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea
Fórmula: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Número MDL : MFCD00041150
Número CAS: 175277-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C