Print…
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
D4855-200MG D4855-1G
TCIAD4855-200MGEA 64 EUR
TCIAD4855-200MG TCIAD4855-1G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine
Fórmula: C₅₂H₃₆N₂
Número MDL : MFCD16038221
Número CAS: 374592-88-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e768d273dcfe87f5338c9ff60cf2c58e8fa7b6d&vid=0e768d273dcfe87f5338c9ff60cf2c58e8fa7b6d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %