Print…
4-(Diethylamino)benzonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4852-5G D4852-25G
TCIAD4852-5GEA 38 EUR
TCIAD4852-5G TCIAD4852-25G
4-(Diethylamino)benzonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Diethylamino)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂
Peso Molecular: 174.25 g/mol
Número MDL : MFCD00019754
Número CAS: 2873-90-7
EINECS: 220-712-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&vid=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C