Print…
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
D4849-1G D4849-5G
TCIAD4849-1GEA 16 EUR
TCIAD4849-1G TCIAD4849-5G
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 136°C
Número MDL : MFCD00008729
Número CAS: 2040-04-2
EINECS: 218-034-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C