Print…
5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4844-1G D4844-5G
TCIAD4844-1GEA 76 EUR
TCIAD4844-1G TCIAD4844-5G
5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (por GC)
5,6-Dibromo-1-hexene
Fórmula: C₆H₁₀Br₂
Ponto de ebulição: 55°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041698
Número CAS: 4285-48-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %