Print…
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4837-1G D4837-5G
TCIAD4837-1GEA 29 EUR
TCIAD4837-1G TCIAD4837-5G
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00042251
Número CAS: 71653-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&vid=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %