Print…
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4833-200MG D4833-1G
TCIAD4833-200MGEA 61 EUR
TCIAD4833-200MG TCIAD4833-1G
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD00626046
Número CAS: 57103-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78151f680c8fef8493fc7e5a273d522fbe27e2d0&vid=78151f680c8fef8493fc7e5a273d522fbe27e2d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %