Print…
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Bis(acetylacetone), 1,1,2,2-Tetraacetylethane, 3,4-Diacetylhexane-2,5-dione
D4826-200MG D4826-1G
TCIAD4826-200MGEA 95 EUR
TCIAD4826-200MG TCIAD4826-1G
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione ≥98.0% (por GC)
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 122°C
Número MDL : MFCD00031531
Número CAS: 5027-32-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C