Print…
Acetal 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 161 EUR
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetal 99%
Acetal
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 102,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,825 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009243
Número CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00040
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %