Print…
(2'R)-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D4823-200MG D4823-1G
TCIAD4823-200MGEA 59 EUR
TCIAD4823-200MG TCIAD4823-1G
(2'R)-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2'R)-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
Fórmula: C₁₀H₁₃FN₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD27918669
Número CAS: 863329-66-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25c84dc4bb208388b1195e4f098f949c8072139b&vid=566cbd77304de3714f1b7c84e93b6a482137e542&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +87.0 to +92.0 deg (C=1,MeOH)