Print…
2',5'-Dimethoxypropiophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-1-propanone
D4817-200MG D4817-1G
TCIAD4817-200MGEA 38 EUR
TCIAD4817-200MG TCIAD4817-1G
2',5'-Dimethoxypropiophenone ≥98.0% (por GC)
2',5'-Dimethoxypropiophenone
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 168°C
Número MDL : MFCD00027013
Número CAS: 5803-30-5
EINECS: 227-357-7
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %