Print…
2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4814-1G D4814-5G
TCIAD4814-1GEA 47 EUR
TCIAD4814-1G TCIAD4814-5G
2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine
Fórmula: C₇H₈Cl₂N₄O
Número MDL : MFCD00460178
Número CAS: 6601-22-5
EINECS: 229-544-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C