Print…
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
D4813-1G D4813-5G
TCIAD4813-1GEA 60 EUR
TCIAD4813-1G TCIAD4813-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Número MDL : MFCD00052943
Número CAS: 53137-27-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %