Print…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Nitroveratryl alcohol, (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol
D4811-1G D4811-5G
TCIAD4811-1GEA 43 EUR
TCIAD4811-1G TCIAD4811-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₁NO₅
Número MDL : MFCD00014701
Número CAS: 1016-58-6
EINECS: 213-806-4
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C