Print…
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-pentyl-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-pentylbicyclohexyl
D4798-1G D4798-5G
TCIAD4798-1GEA 20 EUR
TCIAD4798-1G TCIAD4798-5G
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl
Fórmula: C₂₃H₃₄F₂
Número MDL : MFCD13182310
Número CAS: 118164-51-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C