Print…
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
D4797-1G D4797-5G
TCIAD4797-1GEA 20 EUR
TCIAD4797-1G TCIAD4797-5G
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Fórmula: C₂₁H₃₀F₂
Peso Molecular: 320.468 g/mol
Número MDL : MFCD09838997
Número CAS: 82832-57-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C