Print…
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
D4793-1G D4793-5G
TCIAD4793-1GEA 75 EUR
TCIAD4793-1G TCIAD4793-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Fórmula: C₁₀H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016972
Número CAS: 2107-77-9
EINECS: 218-290-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C