Print…
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dibromo-1-nitrobenzene
D4790-1G D4790-5G
TCIAD4790-1GEA 44 EUR
TCIAD4790-1G TCIAD4790-5G
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂NO₂
Peso Molecular: 280.903 g/mol
Número MDL : MFCD02660416
Número CAS: 51686-78-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C