Print…
4,6-Dichloro-2-methylquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4782-1G D4782-5G
TCIAD4782-1GEA 83 EUR
TCIAD4782-1G TCIAD4782-5G
4,6-Dichloro-2-methylquinoline ≥98.0% (por GC)
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇Cl₂N
Número MDL : MFCD00272372
Número CAS: 53342-53-3
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C