Print…
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4776-5G D4776-25G
TCIAD4776-5GEA 63 EUR
TCIAD4776-5G TCIAD4776-25G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fórmula: C₁₁H₆Cl₃NO₂
Número MDL : MFCD00052556
Número CAS: 4462-55-9
EINECS: 224-723-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C