Print…
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4774-1G D4774-5G
TCIAD4774-1GEA 45 EUR
TCIAD4774-1G TCIAD4774-5G
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Fórmula: C₅H₂CI₂IN
Número MDL : MFCD07368400
Número CAS: 98027-84-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C